Fontos dokumentumok
79911
Kollidon® SR
Szinonimák:
Polyvinyl acetate-Polyvinylpyrrolidone mixture
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534)
povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
szennyeződések
≤100 ppm vinyl acetate
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
izzítási maradék
≤1.7% (verified on random samples only)
veszteség
≤4.0% loss on drying
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
WGK
WGK 3