Fontos dokumentumok
81430
Polyvinylpyrrolidone solution
K 60, 45% in H2O
Szinonimák:
Polyvidone, Povidone
Forma
solution
koncentráció
45% in H2O
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.