Merck
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Szinonimák:
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
összetétel
styrene, 64 wt. % (dry basis)
koncentráció
38 % emulsion in H2O
részecskeméret
<0.5 μm
pH
2-5
viszkozitás
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
Tulajdonságok és előnyök
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)