Fontos dokumentumok
606758
Formaldehyde-12C solution
20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Szinonimák:
Formalin-12C solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
99.9 atom % 12C
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
koncentráció
20% in H2O
20% in H2O
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[12CH2]=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-IGMARMGPSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)