Merck
498807
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Chloro(4-methoxybenzyl)zinc, Chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]zinc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2ZnCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULVBFPSIFSSTPM-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)