Merck
139513
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4713 (lit.)
bp
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)