Fontos dokumentumok
446327
N-Boc-L-prolinol
98%
Szinonimák:
(S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]21/D −48°, c = 1.3 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?