Merck
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Szinonimák:
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
Méret kiválasztása
5 G
35 400,00 Ft
25 G
32 720,00 Ft
35 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
35 400,00 Ft
25 G
32 720,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.17
Beilstein:
79851
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
35 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.[1]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
Cikkek
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.