Fontos dokumentumok
422886
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +20°, c = 1 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUKXFNABVHIUAC-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- For the asymmetric transformation of (S)-alanine.
- In the asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.
It can also be used as a reactant to prepare Schiff base metal complexes with pyrrolidine fragment as a ligand in asymmetric synthesis.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.