Merck
393665
Sigma-Aldrich
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Szinonimák:
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C3H2(CH2Cl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
solid
mp
48-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.
Alkalmazás
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyprien Lemouchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9366-9376 (2013-06-04)
The rod-like molecule bis((4-(4-pyridyl)ethynyl)bicyclo[2.2.2]oct-1-yl)buta-1,3-diyne, 1, contains two 1,4-bis(ethynyl)bicyclo[2.2.2]octane (BCO) chiral rotators linked by a diyne fragment and self-assembles in a one-dimensional, monoclinic C2/c centrosymmetric structure where two equilibrium positions with large occupancy imbalance (88% versus 12%) are identified on a
[1.1. 1] Propellane: Reaction with Singlet Dihalocarbene.
Lee WB, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(3), 367-369 (1998)
Improved Preparations of 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene and 1, 1-Dibromo-2, 2-bis (chloromethyl) cyclopropane: Intermediates in the Synthesis of [1.1. 1] Propellane.
Lynch KM and Dailey WP
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4666-4668 (1995)
Concerning the synthesis of [1.1. 1] propellane.
Belzner J, et al.
Chemische Berichte, 122(2), 397-398 (1989)