Merck
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate
for synthesis
Szinonimák:
Phenyl isocyanate, Isocyanic acid phenyl ester, Isocyanatobenzene
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
EC index szám:
203-137-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
200
300
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
645 °C
hatékonyság
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 51 °C
oldhatóság
0.617 g/L (Hydrolysis)
sűrűség
1.10 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup