Merck
184667
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)cyclopropane
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C3H5CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Alkalmazás
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
28.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Ishida S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Pastor IM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)