Merck
571474
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
97%
Szinonimák:
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-di-tert-butylbenzene, a-Bromo-3,5-di-tert-butyltoluene
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C]2C6H3CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNRYBGHMHAJTTM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Chemoselective trifluoromethylation
  • Aralkylation of 2-N-acetylguanine
  • Coupling reactions with terminal alkynes
  • Synthesis of near-IR solid-state fluorescent naphthooxazine dyes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Steroid sulfatase inhibitors
  • Short cationic antimicrobial peptides
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)