Fontos dokumentumok
519235
4-Ethynylbenzyl alcohol
97%
Szinonimák:
4-Hydroxymethylphenylacetylene
Teszt
97%
mp
40-44 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6,10H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCZORVSTESPHCO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 4-Ethynylbenzyl alcohol can be used in the synthesis of platinum-acetylide dendrimers, rotaxanes and arylacetylenes.
- It was employed in the preparation of arylalkyne-tagged sugars for the photoinduced glycosylation of cysteine-containing peptides.
- It can also act as a precursor to synthesize fluorescent probes via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) click reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.