Merck
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Lineáris képlet:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Forma
liquid
SMILES string
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)