Fontos dokumentumok
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
Szinonimák:
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
218-397-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C
sűrűség
1.189 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C