Merck
261645
Sigma-Aldrich
4-Aminophenethyl alcohol
98%
Szinonimák:
2-(4-Aminophenyl)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
Beilstein:
907205
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
107-110 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Nc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Aminophenethyl alcohol has been used:
  • as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester)
  • in the synthesis of 4-aminostyrene
  • in functionalization of graphene nanoplatelets
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Constitutional isomerism IV. Synthesis and characterization of poly (amide-ester) s from isophthaloyl chloride and 4-aminophenethyl alcohol.
Li L, et al.
Polymer Journal, 33(4), 364-370 (2001)
Functionalized graphene nanoplatelets for enhanced mechanical and thermal properties of polyurethane nanocomposites.
Yadav SK and Cho JW.
Applied Surface Science, 266, 360-367 (2013)
Synthesis and polymerization of N-(4-vinylphenyl) maleimide.
Hagiwara T, et al.
Macromolecules, 24(26), 6856-6858 (1991)
Mariusz Sandomierski et al.
Scientific reports, 10(1), 19289-19289 (2020-11-08)
Commonly used endoprostheses in the orthopedic industry are those made of Ti6Al4V titanium alloy. Unfortunately, this material has low abrasion resistance, and therefore methods of their modification are still sought. A sensible approach is coating the alloy with a layer