Merck
154172
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
Szinonimák:
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.15
Beilstein:
2354310
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
sűrűség
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)