Merck
187933
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenethyl alcohol
97%
Szinonimák:
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.19
Beilstein:
1863114
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
141-143 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
COc1cccc(CCO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPPGEJSCUZMCMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methoxyphenethyl alcohol was used as starting reagent during the synthesis of 3-methoxy-2,6-dimethyl- phenethyl alcohol.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An interesting synthesis of 3-methoxy-2, 6-dimethylphenethyl alcohol.
Meyer AL and Turner RB.
Tetrahedron, 27(13), 2609-2615 (1971)
Kuo-Ching Wen et al.
International journal of molecular sciences, 14(12), 23420-23440 (2013-11-30)
Melanin is responsible for skin color and plays a major role in defending against harmful external factors such as ultraviolet (UV) irradiation. Tyrosinase is responsible for the critical steps of melanogenesis, including the rate-limiting step of tyrosine hydroxylation. The mechanisms
Min Kyung Song et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(7), 2028-2035 (2019-01-31)
Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) is an ester of a hydroxycinnamic acid (phenylpropanoid) and a phenylethanoid (2-phenylethanol; 2-PE), which has long been used in traditional medicine. Here, we synthesized 54 hydroxycinnamic acid-phenylethanoid esters by feeding 64 combinations of hydroxycinnamic acids