Fontos dokumentumok
409693
Octadecyl acrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Szinonimák:
Stearyl acrylate
Teszt
97%
Forma
solid
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-21(22)4-2/h4H,2-3,5-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSAJWMJJORKPKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?