Merck
182087
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl methacrylate)
average Mw ~515,000 by GPC, powder
Szinonimák:
Ethyl methacrylate homopolymer, Poly(ethyl 2-methyl-2-propeonate)
Méret kiválasztása
250 G
57 400,00 Ft
57 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
57 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2C(CH3)(CO2C2H5)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
57 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
molekulatömeg
average Mw ~515,000 by GPC
törésmutató
n20/D 1.485
logaritmikus viszkozitási szám
0.80 dL/g(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 63 °C
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
PEMA is known to exhibit biocompatibility and in vivo stability in its various use in implants and medical devices.[1] Sorption of low solubility gases in PEMA was observed to be comparatively lower that polymers with high transition temperature.[2]
Alkalmazás
Poly(ethyl methacrylate) (PEMA) may be used to prepare polymer blends with polystyrene using organically modified clay as emulsifier.[3]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gas sorption and permeation in poly (ethyl methacrylate).
Chiou J S and Paul D R
Journal of Membrane Science , 45(1-2), 167-189 (1989)
Assessment of the parameters influencing the fiber characteristics of electrospun poly (ethyl methacrylate) membranes.
Gomez-Tejedor J A, et al.
European Polymer Journal, 47(2), 119-129 (2011)
Emulsifying effect of dimethyldioctadecylammonium-hectorite in polystyrene/poly (ethyl methacrylate) blends.
Voulgaris D and Petridis D
Polymer, 43(8), 2213-2218 (2002)
Gregory L Polyzois et al.
Gerodontology, 29(2), e543-e552 (2011-07-21)
The aim of this study was to (1) investigate the flexural strengths of three denture resins i.e. heat, photopolymerised and microwaved and how it was affected by relining with auto- and visible light-polymerised hard reliners, (2) investigate the bond strengths
Theresa Neimert-Andersson et al.
Vaccine, 29(48), 8965-8973 (2011-09-29)
An immune response to an antigen is more efficiently induced in combination with an adjuvant. Chitosan has due to documented immunostimulatory characteristics been proposed as an adjuvant candidate. However, a disadvantage with chitosan is its poor solubility at physiological pH.
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.