Merck
182338
Sigma-Aldrich
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Szinonimák:
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
(C22H42O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~170,000 by GPC
koncentráció
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
súly
Unit weight does not include weight of solvent.
átmeneti hőmérséklet
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
Általános leírás
Poly(octadecyl methacrylate) may be used to prepare block copolymers to form molecular brushes.
Egyéb megjegyzések
Unit weight does not include weight of solvent.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Orientation of poly (octadecyl methacrylate) and poly (octadecyl acrylate) in Langmuir-Blodgett monolayers investigated by polarized infrared spectroscopy.
Mumby S J, et al.
Macromolecules, 19(4), 1054-1059 (1986)
Synthesis and visualization of densely grafted molecular brushes with crystallizable poly (octadecyl methacrylate) block segments.
Qin S, et al.
Macromolecules, 36(3), 605-612 (2003)