Merck
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Szinonimák:
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
(C7H12O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
1.2 (37 °C, vs air)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
molekulatömeg
average Mw ~99,000 by GPC
összetétel
solids, 25-30 wt. %
koncentráció
in toluene
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg -49 °C
sűrűség
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Unit weight does not include weight of solvent.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4.0 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)