Fontos dokumentumok
279900
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
97%
Szinonimák:
(S)-(+)-Hydratropic acid, (S)-HTA
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
optikai tisztaság
ee: 98% (HPLC)
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.