Merck
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Szinonimák:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D +3.5°, neat
optikai tisztaság
ee: 95% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)