Fontos dokumentumok
108014
Benzyl ether
98%
Szinonimák:
Dibenzyl ether
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl ether is a plasticizer for nitrocellulose and a solvent in perfumery.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.