Fontos dokumentumok
GF03537019
Polyacrylonitrile
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, bulk density 0.34-0.39g.cm-3
Szinonimák:
AN316020
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 035-370-19
súly
100 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)