Fontos dokumentumok
181110
Nylon 6
pellets
Szinonimák:
Polycaprolactam
About This Item
Javasolt termékek
form
pellets
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
átmeneti hőmérséklet
Tm 228.5 °C
Tg 62.5 °C
sűrűség
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Silica nanoparticles–nylon 6 composites for extraction of hormones from aqueous samples.
- Polymeric nanofibers by electrospinning method. These nanofibers can be used to fabricate highly efficient nanofilters.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.