Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Szinonimák:
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3CNO]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
81-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
C-nitroso
amine
nitroso
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer (Nitroso-tert-butane) was used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies.
Spin trap reagent
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)