Merck
189022
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane
99%
Szinonimák:
1,1-Dimethyl-1-nitroethane, 2-Methyl-2-nitropropane, 2-Nitro-2-methylpropane, 2-Nitroisobutane, Trimethylnitromethane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
SMILES string
CC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photodissociation of 2-methyl-2-nitropropane at 193 and 248nm leads to the formation of OH fragment and electronically excited NO2. Hydrolysis reaction of 2-methyl-2-nitropropane in the presence of platinum-alumina catalyst yields N2O.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sumana Sengupta et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(49), 12572-12581 (2008-12-05)
Dynamics of formation of electronically excited NO2 and formation of OH fragment, during photo dissociation of 2-nitropropane (NP) and 2-methyl-2-nitropropane (MNP), were investigated at 193 and 248 nm. The radiative lifetime of the electronically excited NO2 fragment, observed at 193
N2O formation during organic nitro compounds' hydrolysis on platinum based catalysts.
Joubert E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 23(2), L83-L87 (1999)