Fontos dokumentumok
B7263
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
≥98% (GC)
Szinonimák:
N-Benzylidene-tert-butylamine N-oxide, PBN, Phenyl N-t-butylnitrone
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
szín
white
mp
73-74 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Alkalmazás
- as a component of Dneasy Blood&Tissue buffer to preserve the oxidized state of DNA extracted from human non-tumorigenic epithelial breast (MCF10A) cells
- as a free radical scavenger of reactive oxygen species (ROS) in microglial (MG) cell lines
- to attenuate fibroblast senescence in unstable oral squamous cell carcinomas (GU-OSCC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?