Fontos dokumentumok
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Szinonimák:
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
About This Item
Lineáris képlet:
2-(Cl)C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-426-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
hatékonyság
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 105 °C
oldhatóság
insoluble 5.13 g/L
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible substances, toxic