Fontos dokumentumok
775118
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
thioether
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
9.3 °F
Lobbanási pont (C)
-12.6 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?