Merck
240559
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1633445
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Butanediol is an industrial solvent that is mainly used in the preparation of important polymers such as polyurethanes and polybutylene terephthalate (PET).
Alkalmazás
1,4-Butanediol may be used in the preparation of 3-buten-1-ol and tetrahydrofuran via dehydration. It may also be used as a reducing agent for carbonyl compounds to form the corresponding alcohols via transfer hydrogenation reaction.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
273.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
134 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kinetics and mechanism of tetrahydrofuran synthesis via 1, 4-butanediol dehydration in high-temperature water
Hunter SE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(16), 6229-6239 (2006)
Reduction of aldehydes and ketones by transfer hydrogenation with 1, 4-butanediol.
Maytum HC, et al.
Organic Letters, 9(21), 4387-4389 (2007)
New diol processes: 1, 3-propanediol and 1, 4-butanediol
Haas T, et al.
Applied Catalysis A: General, 280(1), 83-88 (2005)
Dehydration of 1,4-butanediol into 3-buten-1-ol catalyzed by ceria.
Sato S, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 397-400 (2004)
Harry Yim et al.
Nature chemical biology, 7(7), 445-452 (2011-05-24)
1,4-Butanediol (BDO) is an important commodity chemical used to manufacture over 2.5 million tons annually of valuable polymers, and it is currently produced exclusively through feedstocks derived from oil and natural gas. Herein we report what are to our knowledge