Merck
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Neat, 97%
Szinonimák:
Ethynylcyclopropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
66.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.429
bp
51 °C
sűrűség
0.781 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)