Merck
432997
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 18,000-22,000 cSt 
Szinonimák:
PDMS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.404
viszkozitás
18,000-22,000 cSt
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
Alkalmazás
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
Tulajdonságok és előnyök
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
Fizikai forma
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.