Merck
81330
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Szinonimák:
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.398
viszkozitás
15-40 mPa.s(20 °C)
sűrűség
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Egyéb megjegyzések
Reducing agent
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
399.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
204 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)