Fontos dokumentumok
8.18063
Sigma-Aldrich
Poly(methyl hydrogen siloxane)
for synthesis
Szinonimák:
Poly(methyl hydrogen siloxane), PMHS
About This Item
Lineáris képlet:
(CH4OSi)nC6H18OSi2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
38 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
7 ( in H2O)
Kinematikai viszkozitás
17-25 cSt(25 °C)
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
Alkalmazás
  • Development of superhydrophobic coatings: Research conducted in 2019 utilized Poly(methyl hydrogen siloxane) for creating superhydrophobic coatings by the in situ growth of silicone nanofilaments on alkali-activated geopolymers. This application is critical for developing moisture-resistant coatings in construction and exterior surface treatments to increase longevity and resistance to environmental factors (Liu et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.005
Hydrogen releasable in alkaline medium: ≥ 340 ml/g
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
399.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
204 °C - closed cup