Merck
705748
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H1815NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
69-71 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)