Merck
175900
Sigma-Aldrich
o-Xylene-d10
99 atom % D
Szinonimák:
1,2-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Lineáris képlet:
C6D4(CD3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
GC/MS: suitable
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.5016 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
Általános leírás
o-Xylene-d10 is a deuterated derivative of o-xylene. It has an isotopic purity of 99atom%D. It participates as an internal standard during the quantification of volatile organic compounds (furan, chloroform, benzene, trichloroethene, toluene and styrene) by vacuum distillation coupled with gas chromatography/mass spectrometry.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Patricia J Nyman et al.
Journal of AOAC International, 97(2), 510-520 (2014-05-17)
Recent studies showed that headspace and purge and trap methods have limitations when used to determine volatile organic compounds (VOCs) in foods, including matrix effects and artifact formation from precursors present in the sample matrix or from thermal decomposition. U.S.
Poguang Wang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 26(10), 1713-1721 (2015-06-28)
N-(2-(Bromomethyl)benzyl)-N,N-diethylethanaminium bromide, that we designate as CAX-B (cationic xylyl-bromide), is presented as a derivatization reagent for increasing sensitivity in mass spectrometry. Because of its aryl bromomethyl moiety, CAX-B readily labels compounds having an active hydrogen. In part, a CAX-tagged analyte