Merck
296333
Sigma-Aldrich
p-Xylene
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
Beilstein:
1901563
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
984 °F
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.2 g/L
sűrűség
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
p-Xylene is an isomer xylene mainly used in the polyester industry as a raw material for synthesizing 5,6-terephthalic acid.
Alkalmazás
p-Xylene may be used in the synthesis of ethyl 2,5-dimethylphenylhydroxymalonate by reacting with ethyl oxomalonate in the presence of anhydrous stannic chloride.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2,5-dimethylmandelic acid
Riebsomer JL and Irvine J
Organic Syntheses, 25, 33-33 (1945)
Joshua B Marlow et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(24), 16592-16603 (2018-06-07)
Lamellar liquid crystals comprising oil, water and surfactant(s) were formulated and analysed in order to examine how these materials responded to the inclusion of inorganic nanoparticles, in terms of their structural and rheological characteristics. Lamellar phases were formed from mixtures
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)