Fontos dokumentumok
292087
1-Chloro-2-propanol
70%
Szinonimák:
Chloropropanol, Propylene chlorohydrin
Teszt
70%
szennyeződések
<25% 2-chloro-1-propanol
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
sűrűség
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- chemical intermediate for the manufacture of propylene oxide, a starting material for production of polyurethane polyols and propylene glycol
- as α,β-halohydrin standard during the enzymatic synthesis of α,β-halohydrins from gaseous alkenes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?