Merck
40542
Supelco
Aniline solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Blood, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
Dongdong Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(2), 173-175 (2012-11-22)
An efficient synthesis of free (NH)-phenanthridinones through Pd-catalyzed C(sp(2))-H aminocarbonylation of unprotected o-arylanilines under an atmospheric pressure of CO has been developed. Some ortho heteroarene substituted anilines as well as N-alkyl protected o-arylanilines are also suitable substrates for this C-H
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative
Sung Jin Bae et al.
European journal of medicinal chemistry, 57, 383-390 (2012-11-15)
We attempted to design and synthesize (E)-N-substituted benzylidene-hydroxy or methoxy-aniline derivatives and to evaluate their inhibitory effect on tyrosinase activity and anti-melanogenesis activity in murine B16F10 melanoma cells. Derivatives with a 4-methoxy- or 4-hydroxy-anilino group exerted more potent inhibition against
Huihui Yang et al.
Electrophoresis, 34(4), 510-517 (2012-11-23)
A novel (3-sulfopropyl methacrylate potassium)-silica hybrid monolithic column for CEC has been prepared by a simple one-pot approach based on efficient thiol-ene click chemistry. In this process, the polycondensation of hydrolyzed alkoxysilanes and in situ click reaction of vinyl groups