Merck
493244
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5 isocyanate
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
1.142 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N=C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGTNSSLYPYDJGL-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)