Merck
701734
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.04
Beilstein:
1866602
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
grade
reagent grade
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5585 (lit.)
bp
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)