Merck
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-boronic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
mp
217-220 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)