Merck
175668
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-d3
99 atom % D
Szinonimák:
Trideuteroacetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CD3COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.97 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1353 °F
robbanási határérték
19 %
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)