izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?