Merck
487856
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
Szinonimák:
2,2,2-Trideuterioacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)