Merck
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
mp
161-167 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.